Learn More
Pyruvonitril (> 90%), TRC
Artikelnummer. 30420665
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30420665 1 g 1 Gramm
30425244 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30420665 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9989431G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvonitrile
CAS 631-57-2
Summenformel C3H3NO
Menge 1 g
Synonym 2-Oxopropanenitrile, 2-Oxopropionitrile, Acetyl cyanide, NSC 91482, Pyruvic acid nitrile, α-Oxopropionitrile
InChI-Formel InChI=1S/C3H3NO/c1-3(5)2-4/h1H3
SMILES O=C(C)C#N
IUPAC-Name Acetylcyanid
Molekulargewicht (g/mol) 69.06
Formelmasse 69.0215