Learn More
Methylglyoxal, 40 wt.%-Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-189912
53.33 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78-98-8, 7732-18-5
C3H4O2
72.06
MFCD00006960
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
880
CHEBI:17158
2-Oxopropanal
CC(=O)C=O
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
78-98-8, 7732-18-5
C3H4O2
72.06
MFCD00006960
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
880
CHEBI:17158
2-Oxopropanal
CC(=O)C=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyruvic aldehyde
Namenshinweis 35-45 wt.%
Schmelzpunkt -20.0°C
Farbe Orange-Gelb bis Gelb
Dichte 1.2000g/mL
pH 1 to 3
Siedepunkt >72.0°C
Flammpunkt >71°C
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCHO
Brechungsindex 1.4209
Menge 100 g
Beilstein 01, 762
Merck Index 15, 6153
Relative Dichte 1.2
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and dmso
Formelmasse 72.06
Reinheit (%) 35-45 wt.%
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.