Learn More
Methylglyoxal, 40 wt.%-Lösung in Wasser, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 175795000
Additional Details : CAS : 78-98-8 Gewicht : 0.55000kg
Menge | 500g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
78-98-8 | |
72.06 | |
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N | |
880 | |
2-oxopropanal |
C3H4O2 | |
MFCD00006960 | |
methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal | |
CHEBI:17158 | |
CC(=O)C=O |
Spezifikation
Pyruvic aldehyde | |
>71°C | |
1.4209 | |
>72.0°C | |
-20.0°C | |
1 to 3 | |
78-98-8,7732-18-5 | |
CH3COCHO | |
01, 762 | |
methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal | |
AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N | |
2-oxopropanal | |
880 | |
72.06 | |
35-45 wt.% |
1.2000g/mL | |
Glasflasche | |
1.2 | |
Orange-Gelb bis Gelb | |
500g | |
35-45 wt.% | |
C3H4O2 | |
MFCD00006960 | |
15, 6153 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and dmso | |
CC(=O)C=O | |
72.06 | |
CHEBI:17158 | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
- Pyruvic aldehyde, 35-45 wt% solution in water
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Keimzellmutagenität Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.