Learn More
Methylglyoxal, 35–45 % Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440528
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440528 500 g 500 Gramm
11420528 25 g 25 Gramm
11430528 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440528 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B24664.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 78-98-8 | C3H4O2 | 72.06 g/mol
Pyruvic aldehyde is used in the synthesis and cytotoxicity evaluation of N-terminal analogues of tubulysin-U an antimitotic compound. Also used in the synthesis of imidazoles as potent calcitonin gene-related CGRP antagonists.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyruvaldehyd wird bei der Synthese und Zytotoxizitätsbewertung von N-terminalen Analoga von Tubulysin-U und antimitotischer Verbindung verwendet. Wird auch bei der Synthese von Imidazolen als potente Calcitonin-Gen-assoziierte CGRP-Antagonisten verwendet.
Löslichkeit
Löslich in DMSO, Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Unter trockenem Inertgas lagern. Vor Oxidationsmitteln und Luft schützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-98-8
Summenformel C3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
MDL-Nummer MFCD00006960
InChI-Schlüssel AIJULSRZWUXGPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym methylglyoxal, pyruvaldehyde, pyruvic aldehyde, acetylformaldehyde, acetylformyl, propanal, 2-oxo, 2-ketopropionaldehyde, propanedione, propanolone, methyl glyoxal
PubChem CID 880
ChEBI CHEBI:17158
IUPAC-Name 2-Oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvic aldehyde
Dichte 1.2
Strukturformel CH3COCHO
Brechungsindex 1.405
Menge 500 g
Beilstein 906750
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6081
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,water.
Formelmasse 72.06
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 35 bis 45 % w/w wässrige Lsg.