Learn More
Brenztraubensäure, TRC
Artikelnummer. 30421491
Modifier l'affichage
Click to view available options
Menge:
50 g
Conditionnement:
50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Menge Conditionnement
30421491 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30421491 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP99889550G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemischer Name oder Material Pyruvic Acid
CAS 127-17-3
Summenformel C3 H4 O3
Menge 50 g
Synonym 2-Oxopropanoic Acid, Pyruvic Acid (8CI), 2-Oxopropanoic acid, 2-Oxopropionic acid, Acetylformic acid, BTS, NSC 179, Pyroracemic acid, α-Ketopropionic acid
InChI-Formel InChI=1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)
SMILES CC(=O)C(=O)O
IUPAC-Name 2-Oxopropansäure
Molekulargewicht (g/mol) 88.06
Formelmasse 88.016
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.