Learn More
Pyruvinsäure-Natriumsalz, TRC
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Pyruvic acid sodium salt |
| Menge | 25 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1 |
| Formelmasse | 109.998 |