Learn More
Brenztraubensäureethylester, TRC
Artikelnummer. 30410020
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30410020 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30410020 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP998915500G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvic Acid Ethyl Ester
CAS 617-35-6
Summenformel C5H8O3
Menge 500 g
Synonym 2-Oxopropanoic Acid Ethyl Ester, 2-Oxopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-Oxopropanoate, Ethyl 2-Oxopropionate, Ethyl Methylglyoxylate, Ethyl Pyruvate, NSC 48386
InChI-Formel InChI=1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
SMILES CCOC(=O)C(=O)C
IUPAC-Name Ethyl-2-oxopropanoat
Molekulargewicht (g/mol) 116.12
Formelmasse 116.0473