Learn More
Pyruvsäure 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10609273 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10609273 2.5 kg Glasflasche -
10562721 25 g Glasflasche 25 Gramm
10677292 100 g Glasflasche 100 Gramm
10051410 500 g Glasflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10609273 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 132140025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 127-17-3 | C3H4O3 | 88.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 127-17-3
Summenformel C3H4O3
Molekulargewicht (g/mol) 88.06
MDL-Nummer MFCD00002585
InChI-Schlüssel LCTONWCANYUPML-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyruvic acid, pyroracemic acid, 2-oxopropionic acid, acetylformic acid, alpha-ketopropionic acid, 2-ketopropionic acid, 2-oxopropanoate, propanoic acid, 2-oxo, 2-oxo-propionic acid, 2-oxopropansaeure
PubChem CID 1060
ChEBI CHEBI:32816
IUPAC-Name 2-Oxopropansäure
SMILES CC(=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvic acid
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 11.8°C
Farbe Bernsteinfarben oder farblos bis hellgelb
Dichte 1.2500g/mL
Siedepunkt 165.0°C
Flammpunkt 82°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3COCO2H
Brechungsindex 1.4260 to 1.4300
Menge 2.5 kg
Beilstein 03, 608
Fieser 01,974
Merck Index 15, 8135
Relative Dichte 1.25
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Formelmasse 88.06
Reinheit (%) 98%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyruvic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.