Learn More
Pyruvaldehyd (35 % w/w wässrig), TRC
Artikelnummer. 30010938
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30010938 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30010938 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99887010G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-98-8
Summenformel C3 H4 O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.06
Synonym Propanal, 2-oxo-, Pyruvaldehyde (8CI), 2-Oxopropanal, 2-Ketopropionaldehyde, 2-Oxopropionaldehyde, Acetylformaldehyde, Acetylformyl, Methylglyoxal, NSC 626580, NSC 79019, Pyroracemic aldehyde, Pyruvic aldehyde, α-Ketopropionaldehyde, Propanal, 2-oxo-, Pyruvaldehyde (8CI), 2-Oxopropanal, 2-Ketopropionaldehyde, 2-Oxopropionaldehyde, Acetylformaldehyde, Acetylformyl, Methylglyoxal, NSC 626580, NSC 79019, Pyroracemic aldehyde, Pyruvic aldehyde, α-Ketopropionaldehyde
IUPAC-Name 2-Oxopropanal
SMILES CC(=O)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyruvaldehyde
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C3H4O2/c1-3(5)2-4/h2H,1H3
Formelmasse 72.0211