Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyrrolochinolinchinon
Artikelnummer. p-7214709 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 17201292
Marke: Thermo Scientific Chemicals 467010010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 72909-34-3 | C14H6N2O8, C14H6N2O8 | 330.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 72909-34-3
Summenformel C14H6N2O8
Specifications
Chemischer Name oder Material Pyrrolochinolinchinon
Menge 1 g
Löslichkeit Löslichkeit in wässriger Lösung: Schwer löslich.
Formelmasse 330,21
InChI-Schlüssel MMXZSJMASHPLLR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC2=C(N1)C1=C(C=C(N=C1C(=O)C2=O)C(O)=O)C(O)=O
IUPAC-Name 4,5-dioxo-1H,4H,5H-pyrrolo[2,3-f]quinoline-2,7,9-tricarboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol) 330.21
compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrroloquinoline quinone
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Pyrroloquinoline quinone