Learn More
Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 17241286 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17241286 5 g 5 Gramm
17231286 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17241286 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 468990050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 159326-68-8 | C6H6N4 | 134.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 159326-68-8
Summenformel C6H6N4
Molekulargewicht (g/mol) 134.14
MDL-Nummer MFCD08234647
InChI-Schlüssel VSPXQZSDPSOPRO-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Pyrrolo[2,1-f][1,2,4]triazin-4-amin
SMILES NC1=NC=NN2C=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrolo[2,1-f][1,2,4 ]triazin-4-amine
Menge 5 g
Formelmasse 134.12