Learn More
Pyrrolidin +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-189860 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10120312
Marke: Thermo Scientific Acros 132080050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-75-1
Summenformel C4H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 107.58
MDL-Nummer MFCD00005249
InChI-Schlüssel FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC-Name Wasserstoffpyrrolidinchlorid
SMILES [H+].[Cl-].C1CCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrolidine
Namenshinweis 99+%
Dichte 0.8660g/mL
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Menge 5 mL
Fieser 01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14
Formelmasse 71.11