Learn More
Pyrrolidin +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10761414 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
250 Milliliter
5 Milliliter
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10761414 1 L Glasflasche 1 Liter
10120312 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10469250 100 mL Glasflasche 100 Milliliter
10163710 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10207403 2.5 L Glasflasche 2.50 Liter
11976601 10 L Plastikeimer 10 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10761414 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 132080010
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-75-1
Summenformel C4H9N
Molekulargewicht (g/mol) 71.12
MDL-Nummer MFCD00005249
InChI-Schlüssel RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC-Name Pyrrolidin
SMILES C1CCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrolidine
Namenshinweis 99+%
Schmelzpunkt -63.0°C
Dichte 0.8660g/mL
Siedepunkt 86.0°C to 88.0°C
Flammpunkt 3°C
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4421 to 1.4441
Menge 1 L
Beilstein 20,4
Fieser 01,972; 02,354; 03,240; 07,309; 08,428; 13,14
Merck Index 15,8129
Relative Dichte 0.866
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viskosität 0.94 mPa.s (20°C)
Formelmasse 71.11
Reinheit (%) 99+%