Learn More
Pyrrolidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11432637
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11432637 2500 mL 2500 Milliliter
11412637 100 mL 100 Milliliter
11422637 500 mL 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432637 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14852.0F
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Pyrrolidine is used as building block in the synthesis of organic compounds. It is used to activate ketones and aldehydes toward nucleophilic addition. It is also utilized in promoting aldol condensation of ketones and aldehydes by forming enamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrrolidin wird als Baustein bei der Synthese organischer Verbindungen verwendet. Es wird zur Aktivierung von Ketonen und Aldehyden zur nukleophilen Addition verwendet. Es wird auch zur Förderung der Aldol-Kondensation von Ketonen und Aldehyden durch die Bildung von Enamin verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether, Chloroform und Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln, Kohlendioxid und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-75-1
Summenformel C4H10ClN
Molekulargewicht (g/mol) 107.58
MDL-Nummer MFCD00005249
InChI-Schlüssel FCLZCOCSZQNREK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC-Name Pyrrolidin
SMILES [H+].[Cl-].C1CCNC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrolidine
Schmelzpunkt -63°C
Dichte 0.856
Siedepunkt 86°C to 88°C
Flammpunkt 2°C (35°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Like Rotten Eggs
Brechungsindex 1.4431
Menge 2500 mL
UN-Nummer UN1922
Beilstein 102395
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,8015
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether,chloroform and water.
Formelmasse 71.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit