Learn More
Pyrrolidin, +99.5 %, gereinigt durch Redestillation, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11996761 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
missing translation for 'unitSize'
100 Milliliter
800 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung unitSize
11996761 800 mL AcroSeal™ Glasflasche 800 Milliliter
11976761 100 mL AcroSeal™ Glasflasche 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Product Code. 11996761 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 446148000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 123-75-1 | C4H10ClN | 107.58 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 123-75-1
Summenformel C4H9N
Molekulargewicht (g/mol) 71.12
MDL-Nummer MFCD00005249
InChI-Schlüssel RWRDLPDLKQPQOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyrrole, tetrahydro pyrrole, azacyclopentane, azolidine, tetramethylenimine, butylenimine, perhydropyrrole, prolamine, 1-azacyclopentane, tetramethyleneimine
PubChem CID 31268
ChEBI CHEBI:33135
IUPAC-Name Wasserstoffpyrrolidinchlorid
SMILES C1CCNC1
Specifications
Chemischer Name oder Material Pyrrolidine
Schmelzpunkt -63.0°C
Dichte 0.8660g/mL
Siedepunkt 86.0°C to 88.0°C
Flammpunkt 3°C
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Brechungsindex 1.4421 to 1.4441
Menge 800 mL
Merck Index 15,8129
Relative Dichte 0.866
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: freely soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform, soluble in most organic solvents
Viskosität 0.94 mPa.s (20°C)
Formelmasse 71.11
Reinheit (%) 99.5+%