Learn More
Pyrrolidine-3-carboxylic acid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyrrolidine-3-carboxylic acid |
| Menge | 10 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-1-2-6-3-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8) |
| Formelmasse | 115.0633 |