Learn More
Pyrrolidin-3-carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15559473 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15559473 5 g 5 Gramm
15549473 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15559473 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 459110050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 59378-87-9 | C5H9NO2 | 115.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59378-87-9
Summenformel C5H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 115.13
InChI-Schlüssel JAEIBKXSIXOLOL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-pyrrolidinecarboxylic acid, 3-pyrrolidine carboxylic acid, beta-proline, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, pyrrolidine-3-carboxylicacid, dl-pyrrolidine-3-carboxylic acid, beta-dl-proline, pubchem10439, acmc-209mcv, acmc-20a9vh
PubChem CID 3034645
IUPAC-Name Pyrrolidin-3-Carbonsäure
SMILES C1CNCC1C(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Schmelzpunkt 182.0°C to 184.0°C
Elementanalytik 50.86 to max. 53.47% min. Carbon 11.86 to max. 12.47% min. Nitrogen
Infrarotspektrum Echt
Menge 5 g
Formelmasse 115.13
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyrrolidine-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.