Learn More
Pyrrol, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Anwendungen
Pyrrol spielt eine wichtige Rolle bei der Synthese von Arzneimitteln, Gewürzen, Agrochemikalien, Farbstoffen, fotografischen Chemikalien und Parfüms. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Elektropolymerisation von makroporösen leitenden Polymerfilmen. Es fungiert als Katalysator für den Polymerisationsprozess, als Standardsubstanz in der chromatographischen Analyse, als Korrosionshemmer und als Lösungsmittel für Harze und Terpene. Es wird zur Untersuchung der Wasserstoffbindungs-vermittelten Kupplung von 1,2,3-Triazol an Pyrrole und zur Vorbereitung von 1-(4-Chlor-Benzoyl)-Pyrrole durch Reaktion mit 4-Chlor-Benzoylchlorid verwendet. Bei der Ciamician-Dennstedt-Umlagerung wird es zur Vorbereitung von 3-Chlorpyridin durch Reaktion mit Dichlorcarben verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ethylether, verdünnten Säuren und organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
Pyrrol spielt eine wichtige Rolle bei der Synthese von Arzneimitteln, Gewürzen, Agrochemikalien, Farbstoffen, fotografischen Chemikalien und Parfüms. Es spielt eine wichtige Rolle bei der Elektropolymerisation von makroporösen leitenden Polymerfilmen. Es fungiert als Katalysator für den Polymerisationsprozess, als Standardsubstanz in der chromatographischen Analyse, als Korrosionshemmer und als Lösungsmittel für Harze und Terpene. Es wird zur Untersuchung der Wasserstoffbindungs-vermittelten Kupplung von 1,2,3-Triazol an Pyrrole und zur Vorbereitung von 1-(4-Chlor-Benzoyl)-Pyrrole durch Reaktion mit 4-Chlor-Benzoylchlorid verwendet. Bei der Ciamician-Dennstedt-Umlagerung wird es zur Vorbereitung von 3-Chlorpyridin durch Reaktion mit Dichlorcarben verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ethylether, verdünnten Säuren und organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luft-, Licht- und feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyrrole |
| Dichte | 0.967 |
| Siedepunkt | 131°C |
| Flammpunkt | 38 °C (100 °F) |
| Geruch | mild |
| Brechungsindex | 1.509 |
| Menge | 1000 g |
| UN-Nummer | UN1992 |
| Beilstein | 1159 |
| Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
| Mehr anzeigen |