Learn More
Pyrrol-2-Carboxaldehyd, TRC
Artikelnummer. 30417381
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30417381 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30417381 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9978755G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrrole-2-carboxaldehyde
CAS 1003-29-8
Summenformel C5 H5 N O
Menge 5 g
Synonym Pyrazine Impurity 2
InChI-Formel InChI=1S/C5H5NO/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-4,6H
SMILES O=Cc1ccc[nH]1
IUPAC-Name 1H-Pyrrol-2-Carbaldehyd
Molekulargewicht (g/mol) 95.1
Formelmasse 95.0371