Learn More
Pyrophosphorylchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11368027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.5 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11368027 25 g 25 Gramm
11358027 0.5 g 0.50 Gramm
11348027 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 022362.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 13498-14-1 | Molecular Formula: Cl4O3P2 | Molecular Weight: 251.745 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13498-14-1
Summenformel Cl4O3P2
Molekulargewicht (g/mol) 251.745
MDL-Nummer MFCD00061542
InChI-Schlüssel CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym diphosphoryl chloride, pyrophosphoryl chloride, diphosphoryl tetrachloride, diphosphoric tetrachloride, pyrophosphoric tetrachloride, dichlorophosphoryl oxyphosphonoyl dichloride, pyrophosphoryl tetrachloride, pyrophosphorylchloride, phosphorodichloridic anhydride
PubChem CID 4432411
SMILES O=P(OP(=O)(Cl)Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 101°C (10mmHg)
Chemischer Name oder Material Pyrophosphoryl chloride
Schmelzpunkt -17°C
Farbe Farblos bis gelb
Physikalische Form Flüssig
Menge 25 g
UN-Nummer UN3264
Löslichkeitsinformationen Reacts violently with waterMiscible with most organic solvents.
Formelmasse 251.76
Geruch Acrid
Empfindlichkeit Air & Moisture Sensitive
Dichte 1.82g/mL