Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyronin Y, zertifiziert
Artikelnummer. 10138090 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10138090
Marke: Thermo Scientific Chemicals 418630050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 92-32-0 | C17H19ClN2O | 302.802 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-32-0
Summenformel C17H19ClN2O
Molekulargewicht (g/mol) 302.802
MDL-Nummer MFCD00011725
InChI-Schlüssel INCIMLINXXICKS-UHFFFAOYSA-M
Synonym C.I. 45005, Pyronin G
PubChem CID 7085
ChEBI CHEBI:87347
IUPAC-Name [6-(Dimethylamin)Phenothiazin-3-Yliden]-Dimethylazan; Chlorid; Trihydrat
SMILES CN(C)C1=CC2=C(C=C1)C=C3C=CC(=[N+](C)C)C=C3O2.[Cl-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyronin Y
Schmelzpunkt 250.0°C to 260.0°C
Absorptionsverhältnis 1.23 to 1.7
Farbstoffgehalt 45% min.
Beilstein 18, V,10, 181
Merck Index 15, 8119
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 546 to 551nm
Formelmasse 302.79
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Farbe Grün
Menge 5 g
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyronin Y
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.