Learn More
Pyromekonsäure, TRC
Artikelnummer. 30413897
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30413897 500 mg -
30415971 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30413897 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP997600500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 496-63-9
Summenformel C5 H4 O3
Molekulargewicht (g/mol) 112.08
Synonym 3-Hydroxy-4H-pyran-4-one, 3-Hydroxy-4-pyrone, 3-Hydroxypyran-4-one, NSC 78608, Pyrocomenic Acid
IUPAC-Name 3-Hydroxypyran-4-1
SMILES OC1=COC=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyromeconic Acid
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C5H4O3/c6-4-1-2-8-3-5(4)7/h1-3,7H
Formelmasse 112.016