Learn More
Pyrogallol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Product Code. 10306340 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Glasgefäß
Unit Size:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10306340 100 g Glasgefäß 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 10306340 Supplier Fisher Chemical Supplier No. P/8120/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
missing translation for 'validMainframeMsg'
Specifications
CAS 87-66-1
Schmelzpunkt 131°C
Farbe Weiß
pH 5.8
Siedepunkt 309°C
Verpackung Glasgefäß
Summenformel C6H6O3
MDL-Nummer MFCD00002192
Menge 100 g
Synonym pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
InChI-Schlüssel WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
IUPAC-Name Benzol-1,2,3-Triol
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
Formelmasse 126.11g/mol
Dampfdruck 13.3 hPa 168
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Pyrogallol
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
Hazard Statement
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.