Learn More
Pyrogallol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11445423
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11445423 100 g 100 Gramm
11455423 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11445423 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13405.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 87-66-1 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
Pyrogallol is used in hair dying and suturing materials dying. It is used as a developing agent in black and white developers, as a metal-complexing agent and is involved in oxygen absorption in gas analysis. It exhibits antiseptic properties. Its alkaline solution is used to absorb oxygen from air, thereby it plays a vital role to calculate the amount of oxygen in air.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyrogallol wird bei der Haarfärbung und bei der Färbung von Nahtmaterialien verwendet. Findet Anwendung als Entwicklungsmittel in Schwarz-Weiß-Entwicklern, als Metallkomplexierungsmittel und ist an der Sauerstoffabsorption in der Gasanalyse beteiligt. Weist antiseptische Eigenschaften auf. Seine alkalische Lösung wird verwendet, um Sauerstoff aus der Luft zu absorbieren, und spielt dabei eine entscheidende Rolle bei der Berechnung der Sauerstoffmenge in der Luft.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Wasser und Äther. Geringfügig löslich in Chloroform.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Alkalien, Metalloxiden, Ammoniak, Jod, Kalkwasser, Kaliumpermanganat und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-66-1
Summenformel C6H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 126.11
MDL-Nummer MFCD00002192
InChI-Schlüssel WQGWDDDVZFFDIG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrogallol, 1,2,3-trihydroxybenzene, pyrogallic acid, 1,2,3-benzenetriol, fouramine brown ap, fourrine pg, fourrine 85, pyro, c.i. oxidation base 32, piral
PubChem CID 1057
ChEBI CHEBI:16164
IUPAC-Name Benzol-1,2,3-Triol
SMILES OC1=CC=CC(O)=C1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrogallol
Schmelzpunkt 131°C to 135°C
Dichte 1.45
Siedepunkt 309°C
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 907431
Empfindlichkeit Air and light sensitive
Merck Index 14,8000
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,water and ether. Slightly soluble in chloroform.
Formelmasse 126.11
Reinheit (%) ≥98%