Learn More
Thermo Scientific Chemicals Brenzkatechinviolett, rein, Indikator-Gütegrad Artikelnummer.: 10366880
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Brenzkatechinviolett, rein, Indikator-Gütegrad
Artikelnummer. p-4510033 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 g, 5 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10366880
Marke: Thermo Scientific Chemicals 146540050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 115-41-3 | C19H14O7S | 386.37 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-41-3
Summenformel C19H14O7S
Molekulargewicht (g/mol) 386.37
MDL-Nummer MFCD00005868
InChI-Schlüssel RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Pyrocatecholsulfonephthalein
PubChem CID 66993
IUPAC-Name 4-[3-(3,4 -dihydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzol-1,2-Diol
SMILES OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrocatechol Violet
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 2-methoxyethanol
Infrarotspektrum Echt
Lambda max. 441 to 449nm (in methanol)
Formelmasse 386.36
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Spezifische Extinktion 375 (at lambda max, methanol) min.
Eignung for complexometric det. of metal oxides: passes
Farbe Braun oder grün
Menge 5 g
Physikalische Form Metallisches oder Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Pyrocatechol Violet
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Brenzkatechinviolett, rein, Indikator-Gütegrad >