Learn More
Brenzcatechin-Violett-Indikator, zur Metalltitration, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyrocatecholviolett |
Schmelzpunkt | 185 °C |
UN-Nummer | NONH für alle Transportarten |
Beilstein | 353938 |
Formelmasse | 386.38 mol |
Verpackung | Glasflasche |
Eignung | Für metallische Titration |
Visuelles Übergangsintervall | 6.5 bis 8 |
Menge | 1 g |
Physikalische Form | Pulver |