Learn More
Brenzcatechin-Violett-Indikator, zur Metalltitration, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15693830 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15693830
Marke: Honeywell-Fluka 326725G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Indikator für die Metalltitration
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115-41-3
Summenformel C19H14O7S
Molekulargewicht (g/mol) 386.37
MDL-Nummer MFCD00005868
InChI-Schlüssel RRRCKIRSVQAAAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym Katecholviolett
PubChem CID 66993
IUPAC-Name 4-[3-(3,4 -dihydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]benzol-1,2-Diol
SMILES OC1=CC=C(C=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(O)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrocatecholviolett
Schmelzpunkt 185 °C
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 353938
Formelmasse 386.38 mol
Verpackung Glasflasche
Eignung Für metallische Titration
Visuelles Übergangsintervall 6.5 bis 8
Menge 5 g
Physikalische Form Pulver