Learn More
Pyrithiobac-Natrium 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30327655
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30327655 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30327655 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA16663000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrithiobac sodium
CAS 123343-16-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyrithiobac sodium
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C13 H10 Cl N2 O4 S . Na
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
InChI-Formel InChI=1S/C13H11ClN2O4S.Na/c1-19-9-6-10(20-2)16-13(15-9)21-8-5-3-4-7(14)11(8)12(17)18;/h3-6H,1-2H3,(H,17,18);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].COc1cc(OC)nc(Sc2cccc(Cl)c2C(=O)[O-])n1
IUPAC-Name Natrium;2-Chlor-6-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)sulfanylbenzoat
Solvent or Matrix Acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol) 348.74
Menge 1 mL
Formelmasse 347.9947 g/mol