Learn More
Pyrimidin-5-carbonsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467938
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15467938
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H61406.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4595-61-3 | C5H4N2O2 | 124.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4595-61-3
Summenformel C5H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 124.10
MDL-Nummer MFCD00856162
InChI-Schlüssel IIVUJUOJERNGQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-carboxypyrimidine, pyrimidine-5-carboxilic acid, 5-pyrimidine carboxylic acid, pyrimidine-5-carboxylate acid, pyrimidine-5-carboxylicacid, pubchem2056, acmc-209k5a, 5-pyrimidyl carboxylic acid, pyrimidin-5-carboxylic acid
PubChem CID 78346
IUPAC-Name Pyrimidin-5-Carbonsäure
SMILES OC(=O)C1=CN=CN=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimidine-5-carboxylic acid
Schmelzpunkt 259°C to 261°C
Menge 1 g
Formelmasse 124.1
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest