Learn More
Pyrimidin-2,4,6-triamin, Mikromol™
Beschreibung
Pyrimidin-2,4,6-triamin
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyrimidine-2,4,6-triamine |
| CAS | 1004-38-2 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pyrimidine-2,4,6-triamine |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C4 H7 N5 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001 |
| Synonym | 2,4,6-Pyrimidinetriamine, Pyrimidine, 2,4,6-triamino- (6CI,7CI,8CI), 2,4,6-Triaminopyrimidine, NSC 26493, Pyrimidine-2,4,6-triamine |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H7N5/c5-2-1-3(6)9-4(7)8-2/h1H,(H6,5,6,7,8,9) |
| SMILES | Nc1cc(N)nc(N)n1 |
| IUPAC-Name | Pyrimidin-2,4,6-Triamin |
| Mehr anzeigen |