Learn More
Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion (Uracil), Mikromol™
Artikelnummer. 17933506
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17933506 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17933506 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0593.030025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pyrimidin-2,4(1H,3H)-dion (Uracil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Uracil
CAS 66-22-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Uracil
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H4 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Fluorouracil Imp. C (EP), Lamivudine Imp. F (EP), Pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, Uracil, 144U51, Lamivudine related, Nelarabine related, Uracil (144U51), (AH 9617), Cytarabine Impurity D, Fluorouracil Impurity C, Lamivudine Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C4H4N2O2/c7-3-1-2-5-4(8)6-3/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
IUPAC-Name 1H-Pyrimidin-2,4-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 112.09
Menge 25 mg
Formelmasse 112,0273 g/mol