Learn More
Pyrimethanil 100 μg/ml in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320644
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30320644 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320644 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREXA16658500ME
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimethanil
CAS 53112-28-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyrimethanil
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C12 H13 N3
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym 2-Pyrimidinamine, 4,6-dimethyl-N-phenyl- (9CI, ACI), 4,6-Dimethyl-N-phenyl-2-pyrimidinamine (ACI), 2-Anilino-4,6-dimethylpyrimidine, Mythos, Mythos 300SC, N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)aniline, Penbotec, Pyrimethanil, Scala, Siganex, Xedathane 20
InChI-Formel InChI=1S/C12H13N3/c1-9-8-10(2)14-12(13-9)15-11-6-4-3-5-7-11/h3-8H,1-2H3,(H,13,14,15)
Lösungstyp Single Solution
SMILES Cc1cc(C)nc(Nc2ccccc2)n1
IUPAC-Name 4,6-Dimethyl-N-Phenylpyrimidin-2-amin
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Environmental Testing
Molekulargewicht (g/mol) 199.25
Menge 1 mL
Formelmasse 199.1109 g/mol