Learn More
Pyrimethamin, 100,5%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11450742 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11450742 25 g
11430742 1 g
11440742 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450742 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219418025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 58-14-0
Summenformel C12H13ClN4
Molekulargewicht (g/mol) 248.71
MDL-Nummer MFCD00057350
InChI-Schlüssel WKSAUQYGYAYLPV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimethamine, chloridine, daraprim, chloridin, diaminopyritamin, 5-4-chlorophenyl-6-ethylpyrimidine-2,4-diamine, ethylpyrimidine, pirimetamina, chloridyn, malocide
PubChem CID 4993
ChEBI CHEBI:8673
IUPAC-Name 5-(4-Chlorphenyl)-6-Ethylpyrimidin-2,4-Diamin
SMILES CCC1=NC(N)=NC(N)=C1C1=CC=C(Cl)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyrimethamine
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 1.005
Menge 25 g
Formelmasse 248.7
Physikalische Form Pulver