Learn More
Pyridoxin-Hydrochlorid, USP - F.C.C., J.T.Baker™
Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridoxinhydrochlorid |
| Verpackung | Weithalsflasche Braunglas |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 205.64 |
| Güte | FCC/USP |