Learn More
Pyridoxin Hydrochlorid, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10758325
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10758325 10 g Bernsteinfarbiges Glas 10 Gramm
11449292 50 g Bernsteinfarbiges Glas 50 Gramm
10256204 100 g Bernsteinfarbiges Glas 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10758325 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP267710
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Pyridoxin-HCl wird als Vitamin (Enzym-Kofaktor) verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-56-0
Summenformel C8H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.638
InChI-Schlüssel ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC-Name 4,5-Bis(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-3-ol;Hydrochlorid
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxine Hydrochloride
Schmelzpunkt 214°C
Farbe Weiß
pH 2.4 to 3.0
Glührückstand 0.1% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max.
Infrarotspektrum Conforms to reference
Prozentgehaltsbereich ≥98 %
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 10 g
Merck Index 15, 8095
Dampfdichte 7.1g/mol
Formelmasse 205.64
Reinheit (%) 98% min.
Physikalische Form Pulver/Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • Pyridoxine Hydrochloride