Learn More
Pyridoxin Hydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7081873
25.42 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58-56-0
C8H12ClNO3
205.638
MFCD00012807
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
6019
CHEBI:30961
4,5-Bis(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-3-ol;Hydrochlorid
CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
58-56-0
C8H12ClNO3
205.638
MFCD00012807
ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
6019
CHEBI:30961
4,5-Bis(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-3-ol;Hydrochlorid
CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Pyridoxol hydrochlroride is a salt of pyridoxine free base which is used to treat low levels of vitamin B6. It is essential to maintain the health of nerves, skin and red blood cells. It is also used to treat nerve disorder and hereditary disorders like xanthurenic aciduria, cystathioninuria, hyperoxaluria and homocystinuria. It finds application in cosmetics, food and feed additives. It plays an important role in transporting protein Bsu1 and thiamine uptake. Furthermore, it is also involved in various biochemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridoxolhydrochlorid ist ein Salz aus Pyridoxin-freier Basis, das zur Behandlung niedriger Vitamin-B6-Konzentrationen verwendet wird. Die Gesundheit von Nerven, Haut und roten Blutkörperchen muss unbedingt erhalten bleiben. Es wird auch zur Behandlung von Nervenerkrankungen und Erbkrankheiten wie xanthurenische Azidurie, Cystathioninurie, Hyperoxalurie und Homocystinurie verwendet. Es findet Anwendung in Kosmetika, Lebensmitteln und Futtermittelzusatzstoffen. Es spielt eine wichtige Rolle beim Transport von Protein BSU1 und bei der Thiaminaufnahme. Desweiteren ist es auch an verschiedenen biochemischen Reaktionen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Alkohol. Schwer löslich in Aceton. Löslich in Äther und Chloroform.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Pyridoxine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼206°C (decomposition)
pH 3
Geruch Odorless
Menge 25 g
Beilstein 3632435
Empfindlichkeit Light sensitive
Merck Index 14,7982
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone. In soluble in ether and chloroform.
Formelmasse 205.64
Reinheit (%) 99%