Learn More
Pyridoxinhydrochlorid, 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476142 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11476142 100 g
11446142 10 g
11466142 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476142 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0210277780
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 58-56-0 | C8H12ClNO3 | 205.638 g/mol
Chemische Identifikatoren
CAS 58-56-0
Summenformel C8H12ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 205.638
MDL-Nummer MFCD00012807
InChI-Schlüssel ZUFQODAHGAHPFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxine hydrochloride, pyridoxine hcl, pyridoxol hydrochloride, vitamin b6, alestrol, becilan, benadon, hexavibex, hexermin, hexobion
PubChem CID 6019
ChEBI CHEBI:30961
IUPAC-Name 4,5-Bis(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-3-ol;Hydrochlorid
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CO)CO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxine hydrochloride
Farbe Weiß
Dichte 1.43g/mL
Siedepunkt Sublimes
Prozentgehaltsbereich >98%
Menge 100 g
Formelmasse 205.64
Reinheit (%) 0.98
Güte Forschung
Physikalische Form Pulver