Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridoxine hydrochloride |
| Farbe | Weiß |
| Dichte | 1.43g/mL |
| Prozentgehaltsbereich | >98% |
| Menge | 10 g |
| Formelmasse | 205.64 |
| Reinheit (%) | 0.98 |
| Physikalische Form | Pulver |