Learn More
Pyridoxamindihydrochlorid Mikromol™
Artikelnummer. 17993216
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17993216 25 mg 25 Milligramm
17901206 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17993216 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0021.060025
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pyridoxamin-Dihydrochlorid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxamine Dihydrochloride
CAS 524-36-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyridoxamine Dihydrochloride
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C8 H12 N2 O2 . 2 Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Pyridoxamine Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
SMILES Cl.Cl.Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
IUPAC-Name 4-(Aminomethyl)-5-(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-3-ol;Dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 241.12
Menge 25 mg
Formelmasse 240.0432 g/mol