Learn More
Pyridoxamin Dihydrochlorid, Zellkulturreagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480257
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2.50 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15480257 2.5 g 2.50 Gramm
15405009 5 g 5 Gramm
15470257 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15480257 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J62679.27
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 524-36-7 | C8H14Cl2N2O2 | 241.112 g/mol
A vitamin in the Vitamin B-6 family
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 524-36-7
Summenformel C8H14Cl2N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 241.112
MDL-Nummer MFCD00012808
InChI-Schlüssel HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxymethyl-2-methylpyridin-3-ol dihydrochloride, pyridoxamine dichlorohydrate, pyridoxylamine dihydrochloride, 4-aminomethyl-5-hydroxy-6-methyl-3-pyridinemethanol dihydrochloride, unii-yq8ncr7v0o, pyridoxamine 2hcl, yq8ncr7v0o, 2-methyl-3-hydroxy-4-aminomethyl-5-hydroxymethylpyridene dihydrochloride, pyridoxemine, dihydrochloride
PubChem CID 10664
IUPAC-Name 4-(Aminomethyl)-5-(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-3-ol;Dihydrochlorid
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)CN)CO.Cl.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxamine dihydrochloride
Schmelzpunkt 220°C to 224°C
Verpackung Glasflasche
Menge 2.5 g
Beilstein 3632748
Löslichkeitsinformationen Soluble in DMSO,water,or methanol /n
Formelmasse 241.12
Physikalische Form Fest
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridoxamine dihydrochloride, Cell Culture Reagent
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridoxamine dihydrochloride