missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Pyridoxalhydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30005803
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30005803 5 g 5 Gramm
17961595 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30005803 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP9917205G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 65-22-5
Summenformel C8 H9 N O3 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 203.62
Synonym 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-, hydrochloride (9CI), Pyridoxal, hydrochloride (7CI,8CI), 2-Methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-Hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride
IUPAC-Name 3-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-4-carbaldehyd;Hydrochlorid
SMILES Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Pyridoxal Hydrochloride
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
Formelmasse 203.0349
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.