Learn More
Pyridoxalhydrochlorid, Mikromol™
Artikelnummer. 30463623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
4 x 25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30463623 4 x 25 mg -
17993376 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30463623 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0021.0500254AMP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Pyridoxalhydrochlorid, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxal Hydrochloride
CAS 65-22-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Pyridoxal Hydrochloride
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H9 N O3 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Pyridoxal Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H9NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,4,10,12H,3H2,1H3;1H
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES Cl.Cc1ncc(CO)c(C=O)c1O
IUPAC-Name 3-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-4-carbaldehyd;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 203.62
Menge 4 x 25 mg
Formelmasse 203,0349 g/mol