Learn More
Pyridoxal Hydrochlorid, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10194814
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbiges Glas
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10194814 1 g Bernsteinfarbiges Glas 1 Gramm
10776785 5 g Bernsteinfarbiges Glas 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10194814 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP26751
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Pyridoxalhydrochlorid ist nützlich für die Markierung von Aminosäuren und für deren Nachweis im Picomolbereich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-22-5
Summenformel C8H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 203.622
InChI-Schlüssel FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
PubChem CID 6171
IUPAC-Name 3-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-4-carbaldehyd;Hydrochlorid
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxal Hydrochloride
Schmelzpunkt 171°C
Farbe Weiß
pH 2.1
Verpackung Bernsteinfarbiges Glas
Menge 1 g
Merck Index 15, 8091
Formelmasse 203.63
Physikalische Form Pulver/Feststoff