Learn More
Pyridoxalhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433458
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433458 25 g 25 Gramm
11423458 5 g 5 Gramm
11443458 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11433458 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17855.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 65-22-5 | C8H10ClNO3 | 203.622 g/mol
Pyridoxal hydrochloride is used in labeling of amino acids for their detection. It finds application in neurotransmitters, sphingolipids and aminolevulinic acid. It is also used as a nutritional agent. It is also applied in research studies like biochemical, drugs and in media supplements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridoxalhydrochlorid wird zur Kennzeichnung von Aminosäuren für deren Nachweis verwendet. Es findet Anwendung in Neurotransmittern, Sphingolipiden und Aminovulinsäure. Es wird auch als Nährstoff verwendet. Es wird zudem in biochemischen und Forschungsstudien zu Drogen sowie in Medienergänzungen eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Reduktionsmitteln und starken Basen. Kühl lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65-22-5
Summenformel C8H10ClNO3
Molekulargewicht (g/mol) 203.622
MDL-Nummer MFCD00012809
InChI-Schlüssel FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
PubChem CID 6171
IUPAC-Name 3-Hydroxy-5-(Hydroxymethyl)-2-Methylpyridin-4-carbaldehyd;Hydrochlorid
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxal hydrochloride
Schmelzpunkt 172°C to 174°C (decomposition)
Geruch Geruchsneutral
Menge 25 g
Beilstein 3656994
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,7978
Löslichkeitsinformationen Soluble in water and ethanol.
Formelmasse 203.63
Reinheit (%) 99%