Learn More
Melford Pyridoxal HCl
Artikelnummer. 30018646
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30018646 1 kg 1 Kilogramm
30018645 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30018646 Lieferant Melford Lieferanten-Nr. P146001000.0
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 28-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
  • CAS-Nummer: 65-22-5
  • Molekularformel: C 8 H 9 NO 3 HCl
  • Molekulargewicht: 203,62 g/mol
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxal HCl
CAS 65-22-5
Menge 1 kg
Summenformel C8H9NO3-HCl