Learn More
Pyridoxal 5'-phosphat, TRC
Artikelnummer. 30003312
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003312 10 g 10 Gramm
17964925 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30003312 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP99171510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54-47-7
Summenformel C8 H10 N O6 P
Molekulargewicht (g/mol) 247.14
Synonym 4-Pyridinecarboxaldehyde, 3-hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-, Pyridoxal phosphate (6CI), Pyridoxal, 5-(dihydrogen phosphate) (8CI), 3-Hydroxy-2-methyl-5-[(phosphonooxy)methyl]-4-pyridinecarboxaldehyde, 2-Methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-pyridylmethylphosphoric acid, 3-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylisonicotinaldehyde 5-phosphate, Apolon B6, Biosechs, Codecarboxylase, Coenzyme B6, Hairoxal, Hexermin P, Hi-Pyridoxin, Hiadelon, NSC 82388, PAL-P, PLP, Phosphopyridoxal, Phosphopyridoxal coenzyme, Piodel, Pydoxal, Pyridoxal 5-monophosphoric acid ester, Pyridoxal 5-phosphate, Pyridoxal 5'-phosphate, Pyridoxal P, Pyridoxal monophosphate, Pyridoxaldehyde phosphate, Pyridoxyl phosphate, Pyromijin, Sechvitan, Vitahexin P, Vitamin B6 phosphate, Vitamin B6 phosphate (ester), Vitazechs
IUPAC-Name (4-Formyl-5-hydroxy-6-methylpyridin-3-yl) Methyldihydrogenphosphat
SMILES Cc1ncc(COP(=O)(O)O)c(C=O)c1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridoxal-5-Phosphate
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C8H10NO6P/c1-5-8(11)7(3-10)6(2-9-5)4-15-16(12,13)14/h2-3,11H,4H2,1H3,(H2,12,13,14)
Formelmasse 247.0246
Reinheit (%) >95%