Learn More
Pyridostigminbromid, Mikromol™
Beschreibung
Pyridostigminbromid
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Pyridostigmine Bromide |
| CAS | 101-26-8 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Pyridostigmine Bromide |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C9 H13 N2 O2 . Br |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Synonym | Pyridostigmine Bromide, 3-Hydroxy-1-methylpyridinium bromide dimethylcarbamate, Dimethylcarbamic acid ester with 3-hydroxy-1-methylpyridinium bromide, 1-Methyl-3-hydroxypyridinium bromide dimethylcarbamate, 3-(Dimethylcarbamoyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-(Dimethylcarbamyloxy)-1-methylpyridinium bromide, 3-[[(Dimethylamino)carbonyl]oxy]-1-methylpyridinium bromide, Kalimin, Kalymin, Mestinon, Mestinon bromide, NSC 679759, Piridostigmin, Piridostigmin bromide, Pyridostigmine bromide, Regonol, Ro 1-5130 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1 |
| IUPAC-Name | (1-Methylpyridin-1-ium-3-yl) N,N-Dimethylcarbamat;Bromid |
| Mehr anzeigen |