Learn More
Pyridostigminbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15618725 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15618725 1 g 1 Gramm
15628725 5 g 5 Gramm
15638725 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15618725 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 461190010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 101-26-8 | C9H13BrN2O2 | 261.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 101-26-8
Summenformel C9H13BrN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 261.12
MDL-Nummer MFCD00079283
InChI-Schlüssel VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Synonym pyridostigmine bromide, mestinon, regonol, kalimin, kalymin, regonal, 3-dimethylcarbamoyl oxy-1-methylpyridin-1-ium bromide, mestinon bromide, 3-dimethylcarbamoyloxy-1-methylpyridinium bromide
PubChem CID 7550
IUPAC-Name (1-Methylpyridin-1-ium-3-yl) N,N-Dimethylcarbamat;Bromid
SMILES [Br-].CN(C)C(=O)OC1=CC=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridostigmine bromide
Schmelzpunkt 154.0°C
Verlust bei Trocknung 2% max. (1 g, 105°C)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 15,809
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, chloroform, insoluble in ether, benzene, acetone
Formelmasse 261.12
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Pyridostigmine bromide, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Pyridostigmine bromide