Learn More
Pyridinium-Chlorochromat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483990
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11483990
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11752.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 26299-14-9 | C5H6ClCrNO3
Pyridinium chlorochromate is used as an oxidizing agent to convert primary and secondary alcohols to aldehydes and ketones respectively. It is involved in the preparation of cyclohexanone, (-)-pulegone and lactones. It plays an important role in the selective mono-oxidation of xylenes to tolualdehydes and arylhydroxyamines to nitroso compounds. Furthermore, it is utilized as an oxidant for amino acids, L-cystine, aniline, cycloalkanols, vicinal and non-vicinal diols as well as in the Babler oxidation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pyridinium-Chlorchromat wird als Oxidationsmittel verwendet, um primäre und sekundäre Alkohole in Aldehyde bzw. Ketone umzuwandeln. Wird für die Herstellung von Cyclohexanon, (-)-Pulegon und Lactonen verwendet. Spielt eine wichtige Rolle bei der selektiven Monooxidation von Xylolen zu Tolualdehyden und Arylhydroxyaminen zu Nitrosoverbindungen. Wird weiterhin als Oxidationsmittel für Aminosäuren, L-Cystin, Anilin, Cycloalkanole, Vicinal- und nicht-vicinale Diole sowie in der Babler-Oxidationsreaktion eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Aceton, Benzol, Dichlormethan, Acetonitril und Tetrahydrofuran.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Alkoholen, Aceton und Methanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26299-14-9
Summenformel C5H6ClCrNO3
MDL-Nummer MFCD00013106
Synonym PCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Pyridinium chlorochromate
Schmelzpunkt ∼206°C (decomposition)
Menge 25 g
UN-Nummer UN1479
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Merck Index 14,7974
Löslichkeitsinformationen Soluble in acetone,benzene,dichloromethane,acetonitrile and tetrahydrofuran.
Formelmasse 215.56
Reinheit (%) 98%