Learn More
Pyridinium-Chlorochromat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
29.70 CHF gültig bis 2024-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23251" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pyridinium chlorochromate |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 205.0°C |
Farbe | Orange |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Menge | 25 g |
Fieser | 06,498; 07,308; 08,425; 09,397; 10,334; 11,450; 12,256; 13,237; 14,269; 15,57 |
Merck Index | 15, 8086 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Pyridinium chlorochromate
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Karzinogenität Kategorie 1A
- Oxidierender Feststoff Kategorie 2
- Inhalationsallergen Kategorie 1
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H350i-Kann bei Einatmen Krebs erzeugen.
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.